Learn More
Atenolol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13565040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13565040 5 g Frasco de vidrio 5 g
13555040 1 g Frasco de vidrio 1 g
13575040 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13565040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    159.65€ / 5 g
    Ahorro 17.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29122-68-7
Fórmula molecular C14H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 266.34
Clave InChI METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
PubChem CID 2249
ChEBI CHEBI:2904
Nombre IUPAC 2-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetamida
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atenolol
Punto de fusión 146.0°C to 148.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,85
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetic acid, dmso, ethanol, insoluble in acetonitrile, ethylacetate, chlorofor, m
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.34
Porcentaje de pureza 98%