Learn More
Applied Biosystems™ ATC Full-skirted Adaptor
Código de producto. 30182280 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 adaptor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30182280 1 adaptor cada uno
1 options
Código de producto. 30182280 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A33045
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
This full-skirted adaptor comes factory-installed on the 96-well Automated Thermal Cycler (ATC).
This full-skirted adaptor comes factory-installed on the 96-well Automated Thermal Cycler (ATC). It ensures that uniform pressure is applied by the heated lid onto the plate, and also ensures that the plate is ejected smoothly without sticking. This adaptor is only for use with 96-well fully skirted plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termociclador automatizado (ATC)
Tipo de producto Adaptador de placa con faldón completo ATC
Para utilizar con (aplicación) PCR de punto final
Cantidad 1 adaptor