Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atazanavir |
| CAS | 198904-31-3 |
| Sinónimo | zrivada |
| Cantidad | 100 mg |
| Punto de fusión | De 207,0 °C a 209,0 °C |
| Fórmula molecular | C38H52N6O7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 704,86 |
| Pureza | ≥ 97,5 % (HPLC) |