Learn More
Atazanavir sulfate, MedChemExpress
Descripción
Atazanavir (BMS-232632) sulfate, a highly selective HIV-1 protease inhibitor, is the first protease inhibitor approved for once-daily administration. Atazanavir sulfate is a substrate and inhibitor of CYP3A4, and an inhibitor and inducer of P-glycoprotein (P-gp). Atazanavir sulfate is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atazanavir sulfate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 229975-97-7 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C38H54N6O11S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | BMS-232632 sulfate |
| Información de solubilidad | DMSO : 166 mg/mL (206.74 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mostrar más |