Learn More
Atazanavir-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atazanavir-d9 |
| CAS | 1092540-51-6 |
| Fórmula molecular | C38 2H15 H37 N6 O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,12-Bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-dimethyl Ester-d9, (3S,8S, 9S, 12S)-2,5,6,13-Pentaazatetradecanedioic Acid, BMS-232632-d9, CGP-73547-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H52N6O7/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(21-25-13-10-9-11-14-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-16-18-27(19-17-26)28-15-12-20-39-22-28/h9-20,22,29-32,45H,21,23-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47)/t29-,30-,31+,32+/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,7D3,8D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N[C@H](C(=O)NN(C[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])Cc2ccc(cc2)c3cccnc3)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-1-[2-[(2S,3S)-2-hidroxi-4-fenil-3-[[(2S)-4,4,4-trideuterio-2-(trideuteriometoxicarbonilamino)-3,3-bis(trideuteriometil)butanoil]amino]butil]-2-[(4-piridin-3-ilfenil)metil]hidrazinil]-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]carbamato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 719.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 719.4839 |