Learn More
Sal de bisulfato de Atazanavir, TRC
Código de producto. 30136793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136793 50 mg 50 miligramos
30003711 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79005050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 229975-97-7
Fórmula molecular C38 H52 N6 O7 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 802.93
Sinónimo Atazanavir Bisulfate Salt, 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,14-dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, sulfate (1:1), 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Atazanavir sulfate, Atazor
Nombre IUPAC metilo N-[(2S)-1-[2-[(2S,3S)-2-hidroxi-3-[[(2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3,3-dimetilbutanoil]amino-4-fenilbutil]-2-[(4-piridina-2-ilfenil)metil]hidrazil]-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]carbatomato; Ácido sulfúrico
SMILES COC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](O)CN(Cc2ccc(cc2)c3ccccn3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atazanavir Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 802.3571