Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital automático RX-5000α
Descripción
- La medición se inicia automáticamente después de que la muestra alcance la temperatura deseada; el índice de refracción y Brix a la temperatura deseada se muestran rápidamente.
- Puede obtenerse una alta precisión de Brix ±0,03 % y de índice de refracción ±0,00004
- Muestra la barra de límite superior e inferior del intervalo de control establecido
- Si el valor de medición difiere del de su líquido estándar u otro refractómetro, puede ajustarse en un intervalo determinado
- Se pueden introducir 60 tipos de escalas de usuario según su muestra
- Capaz de recuperar las 30 últimas mediciones
- El modelo especial de RX-5000α permite la preprogramación de una escala adicional (como humedad de la miel, porcentaje de azúcar invertido o concentración de sal), además del índice de refracción y Brix (%) a petición del cliente
Garantía
Garantía limitada de dos años; puede ampliarse a tres años si el producto está registrado en ATAGO.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro |
| Scale Range | De 0,00 a 100,00 Brix |
| Índice de refracción | Desde 1,32700 hasta 1,58000 |
| Modelo | RX-5000α |
| Exactitud | Índice de refracción (nD): ±0,00004; Brix: ± 0,03% |
| Repetibilidad | Índice de refracción (nD): ±0,00002; Brix: ±0,01% |
| Resolución | Índice de refracción (nD): 0,00001; Brix: 0,01% |
| Tipo de escala | Brix, índice de refracción |
| Temperatura ambiente (métrico) | De 5 °C a 60 °C |
| Compensación de la temperatura | De 5 °C a 60 °C |
| Mostrar más |