Learn More
ATAGO™ Refractómetro Brix digital PR-32α
Descripción
- La unidad está diseñada para cubrir valores de Brix de zumos de frutas, alimentos y bebidas, así como productos químicos y soluciones industriales, tales como aceites de corte, líquidos de limpieza y anticongelantes
- Programado con la función de escala de usuario, que permite a los usuarios introducir el coeficiente en la fórmula: [Concentración=Brix × Coeficiente ] para mostrar la concentración de tipos de muestras variables
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro |
| Scale Range | De 0,0 a 32,0 Brix |
| Modelo | PR-32α |
| Exactitud | ± 0,1% |
| Resolución | Indicación mín. del 0,1 % |
| Tipo de escala | Brix |
| Temperatura ambiente (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Compensación de la temperatura | De 5 °C a 40 °C |