Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de gravedad específica de orina, UG-α
Descripción
- Utilizando los principios de la refracción de luz, los refractómetros clínicos ATAGO utilizan escalas especiales para fines clínicos como la gravedad específica de la orina
- Después de pulsar la tecla START (INICIO), con la muestra colocada en el prisma, los valores de medición se mostrarán en la pantalla LCD que se muestra como una placa de mensajes eléctricos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro |
| Índice de refracción | Desde 1,0000 hasta 1,0600 |
| Modelo | UG-α |
| Exactitud | ±0,0010 |
| Resolución | Indicación mín.: 0,0001 |
| Tipo de escala | Gravedad específica de la orina |
| Temperatura ambiente (métrico) | De 10 °C a 35 °C |