Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil, PAL-91S
Código de producto. 15274063
Cambiar vista
Click to view available options
Refractómetro de bolsillo: PAL-91S
Código de producto.
15274063 Refractómetro de bolsillo: PAL-91S
1 options
Código de producto. 15274063 Proveedor ATAGO™ N.º de proveedor 4491
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida la concentración y el punto de congelación del refrigerante de etilenglicol en salmuera y otros agentes de un modo sencillo
  • Refractómetro de bolsillo con pantalla digital
  • Alimentación por batería, dos AAA
  • Tiempo de medición de 3 segundos
Información de órdenes
Caja de almacenamiento opcional y certificado de calibración NIST-Traceable™ disponibles.
Especificaciones
Scale Range Concentración de 0,0 a 90,0 % (V/V), Punto °de congelación de 0 °C a -50 C
Modelo PAL-91S
Volumen de muestra 0,3 ml o más
Calibración Solo agua
Exactitud Conc.: ±0,4 % (V/V), punto de congelación: ±1 °C
Resolución Concentración: 0,2 % (V/V); punto de congelación: 1 °C
Pantalla Digital
Tiempo de medición 3 s
Para utilizar con (aplicación) Mida la concentración y el punto de congelación del refrigerante de etilenglicol en salmuera y otros agentes
Clasificación IP Resistente al agua IP65
Peso (imperial) 0,2 lb
Peso (métrico) 100 g
Altura (imperial) 4,3 in
Altura (métrico) 109 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 55 mm
Compensación de la temperatura De 10 °C a 40 °C
Detalles de la fuente de alimentación 2 pilas AAA