Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil, PAL-1
Descripción
Para medición de zumo de fruta, alimentos o bebidas, como sopa, salsa, ketchup, salsa de tomate, mermelada baja en azúcar o mermelada.
Información de órdenes
MAGIC™ opcional, SUPER EXTRACTOR, caja de almacenamiento, solución de sacarosa (10, 20, 30, 40 y 50 %) y certificado de calibración disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Scale Range | De 0,0 a 53,0 Brix |
| Modelo | PAL-1 |
| Volumen de muestra | 0,3 mL |
| Calibración | Agua |
| Exactitud | ±0,2% Brix |
| Repetibilidad | ±0,1 % (Brix) |
| Resolución | 0,1 % Brix |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de escala | Brix |
| Tiempo de medición | 3 s |
| Mostrar más |