Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil para miel, PAL-22S.
Descripción
- Las mediciones se pueden tomar en cualquier lugar
Información de órdenes
No se incluye el maletín de transporte (PAL-CASE)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro |
| Scale Range | Del 12,0 al 30,0% |
| Modelo | PAL-22S |
| Exactitud | ± 0,2 % |
| Resolución | 0,10% |
| Tipo de escala | Humedad de la miel |
| Temperatura ambiente (métrico) | De 10 °C a 40 °C |