Learn More
AT9283, MedChemExpress
Código de producto. 16488068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488068 10 mg 10 miligramos
16480346 2 mg 2 miligramos
16473987 50 mg 50 miligramos
16440538 5 mg 5 miligramos
16417846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50514
MedChemExpress AT9283 is a multi-targeted kinase inhibitor with potent activity against Aurora A/B, JAK2/3, Abl (T315I) and Flt3 (IC50s ranging from 1 to 30 nM). AT9283 inhibits growth and survival of multiple solid tumors in vitro and in vivo.
AT9283 is a multi-targeted kinase inhibitor with potent activity against Aurora A/B, JAK2/3, Abl (T315I) and Flt3 (IC50s ranging from 1 to 30 nM). AT9283 inhibits growth and survival of multiple solid tumors in vitro and in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AT9283
Forma física Solid
CAS 896466-04-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.17 mM)
SMILES O=C(NC1CC1)NC2=CNN=C2C3=NC4=CC=C(C=C4N3)CN5CCOCC5
Peso molecular (g/mol) 381.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.43
Porcentaje de pureza 99.7%