missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AT7867, MedChemExpress

Código de producto. 16494958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16494958 10 mg 10 miligramos
16471207 50 mg 50 miligramos
16467697 5 mg 5 miligramos
16455736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16494958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12059

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AT7867 is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.

AT7867 is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AT7867
CAS 857531-00-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20ClN3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (29.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C2(CCNCC2)C3=CC=C(C=C3)C4=CNN=C4
Peso molecular (g/mol) 337.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.85
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.