Learn More
AT7867 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481207 50 mg 50 miligramos
16477697 5 mg 5 miligramos
16465736 100 mg 100 miligramos
16404968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12059A
MedChemExpress AT7867 dihydrochloride is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.
AT7867 dihydrochloride is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AT7867 dihydrochloride
CAS 1431697-86-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22Cl3N3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (121.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.27 mg/mL (5.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C2(CCNCC2)C3=CC=C(C=C3)C4=CNN=C4.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 410.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.77
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease