Learn More
AT7519 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16498148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498148 10 mg 10 miligramos
16447906 100 mg 100 miligramos
16410608 5 mg 5 miligramos
16404067 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50940A
MedChemExpress AT7519 (AT7519M) TFA as a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
AT7519 (AT7519M) TFA as a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AT7519 TFA
CAS 1431697-85-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18Cl2F3N5O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo AT7519M TFA
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (201.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CNN=C1C(NC2CCNCC2)=O)C3=C(Cl)C=CC=C3Cl.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 496.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.27
Porcentaje de pureza 98.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease