Learn More
AT7519, MedChemExpress
Código de producto. 16494057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494057 50 mg 50 miligramos
16488148 10 mg 10 miligramos
16437906 100 mg 100 miligramos
16400608 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50940
MedChemExpress AT7519 (AT7519M) as a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
AT7519 (AT7519M) as a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AT7519
CAS 844442-38-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17Cl2N5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo AT7519M
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (130.81 mM)
SMILES O=C(NC1=CNN=C1C(NC2CCNCC2)=O)C3=C(Cl)C=CC=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 382.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.24
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease