Learn More
AT7519 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457906 100 mg 100 miligramos
16420608 5 mg 5 miligramos
16414067 50 mg 50 miligramos
16408158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16457906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50943
MedChemExpress AT7519 Hydrochloride is a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
AT7519 Hydrochloride is a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AT7519 Hydrochloride
CAS 902135-91-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18Cl3N5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (716.49 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (19.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C(Cl)=CC=C1)=C1Cl)NC2=CNN=C2C(NC3CCNCC3)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 418.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.71
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease