Learn More
AT6, MedChemExpress
Descripción
AT6 is a PROTAC AT1 analogue, which is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4 with highly selectivity to bromodomain (Brd4).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AT6 |
| CAS | 2098836-50-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C48H58ClN9O7S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (99.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(C)C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=N[C@@H](CC(NCCOCCOCCSC(C)(C)[C@H](NC(C)=O)C(N3C[C@H](O)C[C@H]3C(NCC4=CC=C(C5=C(C)N=CS5)C=C4)=O)=O)=O)C6=NN=C(C)N67)=C7S1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1004.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1004.68 |
| Mostrar más |