Learn More
AT13148, MedChemExpress
Código de producto. 16456978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456978 10 mg 10 miligramos
16427056 100 mg 100 miligramos
16423037 50 mg 50 miligramos
16409527 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16071
MedChemExpress AT13148 is an orally active and ATP-competitive, multi-AGC kinase inhibitor with IC50s of 38 nM/402 nM/50 nM, 8 nM, 3 nM, and 6 nM/4 nM for Akt1/2/3, p70S6K, PKA, and ROCKI/II, respectively.
AT13148 is an orally active and ATP-competitive, multi-AGC kinase inhibitor with IC50s of 38 nM/402 nM/50 nM, 8 nM, 3 nM, and 6 nM/4 nM for Akt1/2/3, p70S6K, PKA, and ROCKI/II, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AT13148
Forma física Powder
CAS 1056901-62-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16ClN3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (159.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@](C2=CC=C(C3=CNN=C3)C=C2)(O)CN)C=C1
Peso molecular (g/mol) 313.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.78
Porcentaje de pureza 98.0%