Learn More
AT-9283, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AT-9283 |
| CAS | 896466-04-9 |
| Fórmula molecular | C19 H23 N7 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | AT 9283, 1-Cyclopropyl-3-(3-(5-(morpholinomethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)urea, N-Cyclopropyl-N'-[3-[5-(4-morpholinylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-pyrazol-4-yl]-urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N7O2/c27-19(21-13-2-3-13)24-16-10-20-25-17(16)18-22-14-4-1-12(9-15(14)23-18)11-26-5-7-28-8-6-26/h1,4,9-10,13H,2-3,5-8,11H2,(H,20,25)(H,22,23)(H2,21,24,27) |
| SMILES | O=C(NC1CC1)Nc2c[nH]nc2c3nc4cc(CN5CCOCC5)ccc4[nH]3 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-3-[3-[5-(morfolin-4-ilmetil)-1H-benzimidazol-2-il]-1H-pirazol-4-il]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 381.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.1913 |