Learn More
Navailles Silla de PVC asíncrona
Código de producto. 17436162
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
120 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
17436162 120 kg cada uno
1 options
Código de producto. 17436162 Proveedor Navailles N.º de proveedor 4DL 40GHLP 01 505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.50€
    506.00€ / paquete de 1
    Ahorro 87.50€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La silla de PVC asíncrona es totalmente ajustable y fácil de desinfectar.
  • Base cromada reforzada de 5 ramas, resistente a arañazos con deslizantes articulados
  • Columna de extracción de gas con ajuste de altura de 550 a 790 mm y amortiguador
  • anillo para las patas de aluminio con altura ajustable
  • Asiento ancho en vinilo M1 gris con espuma suave de alta densidad
  • Inclinación del asiento y del respaldo ajustable independientemente con una palanca de dedo gracias a un mecanismo asíncrono
  • Respaldo alto en vinilo gris con espuma suave de alta densidad, altura ajustable
Especificaciones
Color Azul
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad M1
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 550 y 790 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 30,9 lb
Peso (métrico) 14 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm