Learn More
Navailles Silla ESD asíncrona
Código de producto. 17436172
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de rueda:
Ninguno
Ruedas antiestáticas
Ajustable (altura):
Entre 470 y 600 mm
Entre 570 y 810 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de rueda Ajustable (altura) Tamaño de la unidad
17436172 Ninguno Entre 570 y 810 mm cada uno
17426172 Ruedas antiestáticas Entre 470 y 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17436172 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7EG 40GHLE 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    562.00€ / paquete de 1
    Ahorro 100.00€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Esta silla ESD asíncrona es adecuada para trabajos de precisión en salas limpias, pues se adapta extremadamente bien a todas las posiciones de trabajo y ofrece una ergonomía y comodidad de trabajo sin igual.En particular, proporciona apoyo para las lumbar
  • Base reforzada cromada, de 5 ramas, resistente a los golpes con ruedas antiestáticas o deslizadores
  • Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
  • Asiento ergonómico de poliuretano KANGO™ negro
  • Anillo de pie ajustable de aluminio
  • Inclinación del asiento y del respaldo ajustable independientemente con una palanca de dedo gracias a un mecanismo asíncrono
  • El poliuretano conductor especial se conecta a las partes metálicas de la silla, lo que permite descargar electricidad a través de ruedas o almohadillas de carbono
  • Certificado de aptitud para su uso en salas limpias mediante la determinación de la concentración de partículas en el aire de acuerdo con la norma NF EN ISO 14644-14 (noviembre 2016)
  • Conjunto diseñado para garantizar un descenso perfecto de las cargas eléctricas hacia el suelo (prueba de reactividad del LCIE)
Especificaciones
Color Negro
Ajustable (altura) Entre 570 y 810 mm
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad ISO 3
Acabado Poliuretano
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Tapizado Poliuretano
Garantía 8 años
Peso (imperial) 30,2 lb
Peso (métrico) 13,7 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm