Learn More
Asymmetric dimethylarginine, MedChemExpress
Descripción
Asymmetric dimethylarginine is an endogenous inhibitor of nitric oxide synthase (NOS), and functions as a marker of endothelial dysfunction in a number of pathological states.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Asymmetric dimethylarginine |
| Forma física | Powder |
| CAS | 30315-93-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H18N4O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (494.44 mM; adjust pH to 2-3 with HCl) ∣DMSO : 100 mg/mL (494.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)C(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N |
| Mostrar más |