Learn More
Asunaprevir, MedChemExpress
Descripción
Asunaprevir (BMS-650032) is a potent and orally bioavailable hepatitis C virus (HCV) NS3 protease inhibitor, with IC50 of 0.2 nM-3.5 nM. Asunaprevir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Asunaprevir |
| CAS | 630420-16-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H46ClN5O9S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BMS-650032 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.64 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (26.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC=C2C(C(O[C@H]3CN(C([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(C)(C)C)=O)[C@H](C(N[C@@]4(C(NS(C5CC5)(=O)=O)=O)[C@H](C=C)C4)=O)C3)=NC=C2OC)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 748.29 |
| Mostrar más |