Learn More
Asulam, CVR
Código de producto. 30343188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30343188 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30343188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA78875010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asulam
CAS 3337-71-1
Fórmula molecular C8 H10 N2 O4 S
Cantidad 10 g
Sinónimo Carbamic acid, [(4-aminophenyl)sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, sulfanilyl-, methyl ester (7CI,8CI), Asilan, Asulam, Asulox F, M and B 9057, MB 9057, Methyl (4-aminophenylsulfonyl)carbamate, Methyl 4-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl p-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl sulfanilylcarbamate, N1-Methoxycarbonylsulfanilamide, Plakin, Plakin (herbicide), Rattler, Rattler (herbicide)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC Metil N-(4-aminofenil)sulfonilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 230.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0361
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.