Learn More
Astryl, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Astryl |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10AsNO5/c11-5-8(12)10-7-3-1-6(2-4-7)9(13,14)15/h1-4,11H,5H2,(H,10,12)(H2,13,14,15) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.9775 |