Learn More
Astryl, TRC
Código de producto. 30397699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397699 10 mg -
30396118 2 mg 2 miligramos
30408686 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95457510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-87-6
Fórmula molecular C8H10NO5As
Peso molecular (g/mol) 275.09
Sinónimo Glycarsamide, Glycarsiamidon, N-Glycoloylarsanilic Acid, NSC 163966, NSC 221701, [4-(2-Hydroxyacetamido)phenyl]arsonic Acid, p-(Glycoloylamino)benzenearsonic Acid, p-(Glycoloylamino)phenylarsonic Acid, p-(Hydroxyacetamido)phenylarsonic Acid
Nombre IUPAC [4-[(2-hidroxiacetil)amino]fenil]ácido arsónico
SMILES OCC(=O)Nc1ccc(cc1)[As](=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Astryl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10AsNO5/c11-5-8(12)10-7-3-1-6(2-4-7)9(13,14)15/h1-4,11H,5H2,(H,10,12)(H2,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.9775