Learn More
MedChemExpress Astressin
Código de producto. 16471908
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16471908 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471908
Marca: MedChemExpress HYP0257
MedChemExpress Astressin is a potent corticotropin releasing factor (CRF) antagonist.
Especificaciones
Pureza 96.91%
CAS 170809-51-5
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 3563.16 g/mol
Tipo de producto Peptides