Learn More
Astragaloside VI, MedChemExpress
Código de producto. 16431758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431758 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16431758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6577
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Astragaloside VI
CAS 84687-45-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C47H78O19
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(O)C)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]6([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)C)([H])[C@@H](O[C@]9([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)CO)C3)C4
Peso molecular (g/mol) 947.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 947.11
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation