Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Astragalósido IV |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 784.97 |
| Número MDL | MFCD16036240,MFCD16036240 |
| Forma física | Polvo |
| Color | Blanco a casi blanco |
| Pureza | ≥97,5% |
| Clave InChI | QMNWISYXSJWHRY-CSXKERSZSA-N |
| SMILES | CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)C3C[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C4[C@]5(CC35CC[C@]12C)CCC(O[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C4(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(3R,9R,12S,14R,15R,16R)-14-hidroxi-15-[(2R,5S)-5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-metiloxolan-2-il]-7,7,12,16-tetrametil-6-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi}pentaciclo[9.7.0.0¹,³.0³,⁸.0¹²,¹⁶]octadecan-9-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Mostrar más |