Learn More
Astragaloside IV, MedChemExpress
Código de producto. 16478978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478978 10 mg 10 miligramos
16444837 50 mg 50 miligramos
16479076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0431
MedChemExpress Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Astragaloside IV
CAS 84687-43-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H68O14
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.39 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]7([H])[C@]8(C)O[C@H](C(C)(O)C)CC8)([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Peso molecular (g/mol) 784.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 784.97
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease