Learn More
Astragaloside III, MedChemExpress
Descripción
Astragaloside III is a natural product isolated from Astragalus.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Astragaloside III |
| CAS | 84687-42-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H68O14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (63.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)CO[C@]2(O[C@@H]3C(C)(C)[C@@]([C@@H](O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(C)(O)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC3)[H])O[C@H](CO)[C@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 784.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 784.97 |
| Mostrar más |