Learn More
Astragaloside II, MedChemExpress
Código de producto. 16498978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498978 10 mg 10 miligramos
16441408 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0433
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Astragaloside II
CAS 84676-89-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H70O15
Cantidad 10 mg
Sinónimo Astrasieversianin VIII
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Peso molecular (g/mol) 827.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 827.01
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid