Learn More
Endecotts ASTM Colador de acero inoxidable, 8 in
Descripción
- Cada Endecotts tamiz de prueba viene suministrado con un certificado de calibración.
- Los tamices de prueba se inspeccionan y calibran de acuerdo con los procedimientos indicados en la cláusula 5.1, tabla 1 de ISO3310-1 y ASTM E11 respectivamente.
- Cada tamiz viene suministrado con un certificado de calibración que incluye toda la información previamente proporcionada en el certificado de cumplimiento y más.
- El certificado registra el número de aberturas y diámetros de alambre medidos, el tamaño medio de apertura y la desviación estándar por separado para la dirección de urdimbre y trama.
- También se indicará el tipo de tejido.
- Además, están numerados individualmente en serie para proporcionar trazabilidad completa.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tamiz de ensayo |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 in, 203 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dimensionamiento de partículas |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Screen Size | 2,0 μm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Sieve Number | 10 |