Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos para centrífuga en forma de pera ASTM
Descripción
- Base cilíndrica
- ASTM D 96
- Capacidad de carga de hasta RZB 700
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| RCF máx. | 700 x g |