Learn More
ASTM Método D7845 Estándar de verificación 0,01-0,05 % en peso en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene |
| CAS | 5989-27-5, 19902-08-0, 90-12-0, 770-35-4, 98-85-1, 105-67-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Tolueno |
| Cantidad | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (+)-Limonene 0.1 wt %∣(1R)-(+)-beta-Pinene 0.1 wt %∣1-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣1-Phenoxy-2-propanol 0.1 wt %∣1-Phenylethanol 0.1 wt %∣2,4-Dimethylphenol 0.1 wt %∣2,4-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2,5-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2-Ethylphenol 0.1 wt %∣2-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣2-Methylstyrene 0.1 wt %∣2-Phenoxy-1-propanol 0.1 wt %∣2-Phenylethanol 0.1 wt %∣3-Ethylphenol 0.1 wt %∣3-Methylstyrene 0.1 wt %∣4-Ethylphenol 0.1 wt %∣4-Isopropylphenol 0.1 wt %∣4-Methylstyrene 0.1 wt %∣Acrylic acid butyl ester 0.1 wt %∣alpha-Methylstyrene 0.1 wt %∣Butyl Alcohol, n-butanol 0.1 wt %∣Cyclohexanol 0.1 wt %∣Dicyclopentadiene 0.1 wt %∣Di-n-butylether 0.1 wt %∣DL-alpha-Pinene 0.1 wt %∣Ethylbenzene-d10 0.1 wt %∣Indene 0.1 wt %∣Naphthalene 0.1 wt %∣p,a-Dimethylstyrene 0.1 wt %∣Phenol 0.1 wt %∣Phenoxyethanol 0.1 wt %∣Styrene 0.1 wt %∣Styrene Glycol 0.1 wt %∣trans-beta-Methylstyrene 0.1 wt % |