Learn More
ASTM Método D7845 Estándar de verificación 0,01-0,05 % en peso en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene |
| CAS | 5989-27-5, 19902-08-0, 90-12-0, 770-35-4, 98-85-1, 105-67-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Tolueno |
| Cantidad | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (+)-Limonene 0.1 wt %∣(1R)-(+)-beta-Pinene 0.1 wt %∣1-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣1-Phenoxy-2-propanol 0.1 wt %∣1-Phenylethanol 0.1 wt %∣2,4-Dimethylphenol 0.1 wt %∣2,4-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2,5-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2-Ethylphenol 0.1 wt %∣2-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣2-Methylstyrene 0.1 wt %∣2-Phenoxy-1-propanol 0.1 wt %∣2-Phenylethanol 0.1 wt %∣3-Ethylphenol 0.1 wt %∣3-Methylstyrene 0.1 wt %∣4-Ethylphenol 0.1 wt %∣4-Isopropylphenol 0.1 wt %∣4-Methylstyrene 0.1 wt %∣Acrylic acid butyl ester 0.1 wt %∣alpha-Methylstyrene 0.1 wt %∣Butyl Alcohol, n-butanol 0.1 wt %∣Cyclohexanol 0.1 wt %∣Dicyclopentadiene 0.1 wt %∣Di-n-butylether 0.1 wt %∣DL-alpha-Pinene 0.1 wt %∣Ethylbenzene-d10 0.1 wt %∣Indene 0.1 wt %∣Naphthalene 0.1 wt %∣p,a-Dimethylstyrene 0.1 wt %∣Phenol 0.1 wt %∣Phenoxyethanol 0.1 wt %∣Styrene 0.1 wt %∣Styrene Glycol 0.1 wt %∣trans-beta-Methylstyrene 0.1 wt % |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?