Learn More
ASTM Método D6550 Solución de olefinas al 4%, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30308829 10 x 2 mL 20 ml
1 options
Código de producto. 30308829 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000874IE
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Ethanol∣Isoprene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Toluene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Nombres de analitos o componentes 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Ethanol∣Isoprene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Toluene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctano/Xileno/Etanol
Cantidad 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) trans-2-Nonene 0.04048 %∣2-Methyl-1-butene 0.05864 %∣trans-2-Hexene 0.07104 %∣trans-2-Pentene 0.07396 %∣trans-3-Nonene 0.0752 %∣trans-2-Octene 0.08012 %∣3-Methyl-1-butene 0.0806 %∣cis-2-Pentene 0.08092 %∣Isoprene 0.0988 %∣cis-2-Nonene 0.11104 %∣2-Methylpentene-2 0.13608 %∣4-Methyl-1-pentene 0.13912 %∣trans-3-Heptene 0.149 %∣trans-2-Heptene 0.1508 %∣cis-2-Hexene 0.15848 %∣cis-2-Octene 0.15928 %∣cis-3-Nonene 0.16296 %∣1-Pentene 0.16856 %∣cis-2-Heptene 0.23284 %∣cis-3-Heptene 0.23672 %∣1-Decene 0.29392 %∣1-Heptene 0.30804 %∣1-Hexene 0.31012 %∣1-Nonene 0.31112 %∣1-Octene 0.31216 %∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 4.8 %∣2,2,4-Trimethylpentane 9.6 %∣Ethanol 9.6 %∣Toluene 72 %
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.