Learn More
ASTM Método D6293 Mezcla de olefinas O-PONA, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene |
| CAS | 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexano/Heptano |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Heptene 2 %∣1-Hexene 2 %∣1-Octene 2 %∣1-Nonene 3 %∣1-Pentene 5 % |