Learn More
ASTM Método D5986 Estándar de control de calidad diario, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326122 10 mL 10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30326122 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09000602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3
Nombres de analitos o componentes 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Cantidad 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Benzene 1 %∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 3 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 3 %∣Ethylbenzene 3 %∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 3 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 3 %∣n-Dodecane 5 %∣Toluene 9 %∣2,2,4-Trimethylpentane 12 %∣n-Decane 12 %∣n-Hexane 12 %∣n-Heptane 17 %∣n-Octane 17 %
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.