Learn More
ASTM Método D5986 Estándar de control de calidad diario, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Cantidad | 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Benzene 1 %∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 3 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 3 %∣Ethylbenzene 3 %∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 3 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 3 %∣n-Dodecane 5 %∣Toluene 9 %∣2,2,4-Trimethylpentane 12 %∣n-Decane 12 %∣n-Hexane 12 %∣n-Heptane 17 %∣n-Octane 17 % |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?