Learn More
ASTM Método D5769 Aromáticos en gasolina terminada Nivel de calibración 1 sin IS, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene (Isodurene)∣1,2,3-Trimethylbenzene∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Diethylbenzene∣1,4-Diethylbenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Ethyltoluene∣2-Methylnaphthalene∣3-Ethyltoluene∣4-Ethyltoluene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Indan∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 527-53-7, 526-73-8, 95-93-2, 95-63-6, 135-01-3, 105-05-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene (Isodurene)∣1,2,3-Trimethylbenzene∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Diethylbenzene∣1,4-Diethylbenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Ethyltoluene∣2-Methylnaphthalene∣3-Ethyltoluene∣4-Ethyltoluene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Indan∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Condiciones de envío | +4°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Cantidad | 6 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,2,4-Trimethylpentane 0 %∣1,2,3,5-Tetramethylbenzene (Isodurene) 2.07 %∣2-Methylnaphthalene 2.07 %∣Naphthalene 2.07 %∣1-Methylnaphthalene 2.08 %∣1,2,3-Trimethylbenzene 3.13 %∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 3.13 %∣1,2-Diethylbenzene 3.13 %∣1,4-Diethylbenzene 3.13 %∣2-Ethyltoluene 3.13 %∣3-Ethyltoluene 3.13 %∣4-Ethyltoluene 3.13 %∣Indan 3.13 %∣Isopropylbenzene 3.13 %∣n-Butylbenzene 3.13 %∣Propylbenzene 3.13 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 5.2 %∣Benzene 5.2 %∣Ethylbenzene 5.2 %∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 6.2 wt%∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 6.2 wt%∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 6.2 wt%∣Toluene 19.8 % |