Learn More
ASTM Método D5580 Estándar de control de calidad diario, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣n-Tridecane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 91-20-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣n-Tridecane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Cantidad | 5 x 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 0.9957 %∣Benzene 0.9963 %∣n-Tridecane 0.9968 %∣Naphthalene 1.004 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 1.988 %∣Ethylbenzene 1.996 %∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 2.985 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 2.986 %∣Toluene 8.951 %∣n-Decane 9.946 %∣n-Hexane 11.93 %∣n-Octane 14.92 %∣2,2,4-Trimethylpentane 19.9 %∣n-Heptane 19.9 % |