Learn More
ASTM Método D5580 Mezcla de calibración cuantitativa de aromáticos con estándar IS 4, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-63-6, 540-84-1, 591-78-6, 71-43-2, 100-41-4, 95-47-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Benzene 1.8 %∣Toluene 2.25 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 4.5 %∣Ethylbenzene 4.5 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4.5 %∣2-Hexanone 10 %∣2,2,4-Trimethylpentane 72 % |