Learn More
ASTM Método D5501 Mezcla de control de calidad de etanol al 96 % en etanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol∣Methanol∣n-Heptane |
| CAS | 64-17-5, 67-56-1, 142-82-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethanol∣Methanol∣n-Heptane |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Etanol |
| Cantidad | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Methanol 1000 μg/mL∣n-Heptane 40000 μg/mL∣Ethanol 1000000 μg/mL |