Learn More
ASTM Método D5441 Estándar cuantitativo sin 3,5-dimetil-1-hexeno en dodecano (C12), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pentene∣2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene∣2,3,4-Trimethyl-2-pentene∣2,3-Dimethyl-1-butene∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene∣2,4,4-Trimethyl-2-pentene∣2-Butanone∣2-Methoxybutane∣2-Methyl-1-butene∣2-methyl-2-butene∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣3-Methyl-1-butene∣3-Methylpentane∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene∣Acetone∣cis-2-Pentene∣cis-4-Methyl-2-pentene∣Cyclopentene∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣n-Pentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣trans-2-Pentene∣trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentene |
| CAS | 109-67-1, 123-48-8, 565-77-5, 563-78-0, 107-39-1, 107-40-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Pentene∣2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene∣2,3,4-Trimethyl-2-pentene∣2,3-Dimethyl-1-butene∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene∣2,4,4-Trimethyl-2-pentene∣2-Butanone∣2-Methoxybutane∣2-Methyl-1-butene∣2-methyl-2-butene∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣3-Methyl-1-butene∣3-Methylpentane∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene∣Acetone∣cis-2-Pentene∣cis-4-Methyl-2-pentene∣Cyclopentene∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣n-Pentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣trans-2-Pentene∣trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dodecano (C12) |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Pentene 0.1 %∣2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene 0.1 %∣2,3,4-Trimethyl-2-pentene 0.1 %∣2,3-Dimethyl-1-butene 0.1 %∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene 0.1 %∣2,4,4-Trimethyl-2-pentene 0.1 %∣2-Butanone 0.1 %∣2-Methoxybutane 0.1 %∣2-Methyl-1-butene 0.1 %∣2-methyl-2-butene 0.1 %∣2-Methylbutane 0.1 %∣2-Methylpentane 0.1 %∣3-Methyl-1-butene 0.1 %∣3-Methylpentane 0.1 %∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene 0.1 %∣Acetone 0.1 %∣cis-2-Pentene 0.1 %∣cis-4-Methyl-2-pentene 0.1 %∣Cyclopentene 0.1 %∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 0.1 %∣Isopropyl alcohol 0.1 %∣Methanol 0.1 %∣Methyl tert-butyl ether 0.1 %∣n-Pentane 0.1 %∣tert.-Butanol 0.1 %∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 0.1 %∣trans-2-Pentene 0.1 %∣trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentene 0.1 % |