Learn More
ASTM Método D5441 Estándar de contaminación de éter metil terc-butílico de baja concentración, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene∣2-methyl-2-butene∣2-Methylbutane∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene∣cis-2-Pentene∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methanol∣n-Pentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣trans-2-Pentene |
| CAS | 123-48-8, 107-39-1, 513-35-9, 78-78-4, 141-70-8, 627-20-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene∣2-methyl-2-butene∣2-Methylbutane∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene∣cis-2-Pentene∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methanol∣n-Pentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣trans-2-Pentene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Cantidad | 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene 0.1 wt%∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene 0.1 wt%∣2-methyl-2-butene 0.1 wt%∣2-Methylbutane 0.1 wt%∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene 0.1 wt%∣cis-2-Pentene 0.1 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 0.1 wt%∣Methanol 0.1 wt%∣n-Pentane 0.1 wt%∣tert.-Butanol 0.1 wt%∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 0.1 wt%∣trans-2-Pentene 0.1 wt% |