Learn More
ASTM Método D5191 Presión de vapor - 68,3 kPa (9,91 psi), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313618 10 x 10 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30313618 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010494
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
CAS 287-92-3
Nombres de analitos o componentes Cyclopentane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H10
Concentración 100 %
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopentane, Exxsol Cyclopentane S, Exxsol HP 95, H&N, IP 85, Marukazol FH, NSC 60213, Pentamethylene, Zeonsolv HP
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCCC1
Nombre IUPAC ciclopentano
Peso molecular (g/mol) 70.13
Cantidad 10 x 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 70,0783 g/mol