Learn More
ASTM Método D5191 Presión de vapor - 51,1 kPa (7,41 psi), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319101 10 x 10 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30319101 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010493
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbutane
CAS 79-29-8
Nombres de analitos o componentes 2,3-Dimethylbutane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14
Concentración 100 %
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butane, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethylbutane, 1,1,2,2-Tetramethylethane, Biisopropyl, Diisopropyl, NSC 24837
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMILES CC(C)C(C)C
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbutano
Peso molecular (g/mol) 86.18
Cantidad 10 x 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 86,1096 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.