Learn More
ASTM Método D5191 Presión de vapor - 46,7 kPa (6,77 psi), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316532 10 x 10 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30316532 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010492
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpentane
CAS 107-83-5
Nombres de analitos o componentes 2-Methylpentane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14
Concentración 100 %
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCCC(C)C
Nombre IUPAC 2-metilpentano
Peso molecular (g/mol) 86.18
Cantidad 10 x 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 86,1096 g/mol